Ethoxymethylen-cyanessigsäureethylester, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

E28005-100G E28005-25G
SIALE28005-100GEA 37.5 EUR
SIALE28005-100G SIALE28005-25G
Ethoxymethylen-cyanessigsäureethylester, Sigma-Aldrich®
Ethoxymethylen-cyanessigsäureethylester
Formel: C₈H₁₁NO₃
MDL: MFCD00009136
CAS-Nummer: 94-05-3
EINECS: 202-299-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR