2-Ethylcapronsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2-Ethylhexansäure, Heptan-3-carbonsäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

E29141-1L E29141-2.5L E29141-2L E29141-500ML
SIALE29141-1LEA 91.6 EUR
SIALE29141-1L SIALE29141-2.5L SIALE29141-2L SIALE29141-500ML
2-Ethylcapronsäure, Sigma-Aldrich®
2-Ethylcapronsäure
Formel: C₈H₁₆O₂
Molecular Weight: 144.21 g/mol
Siedepunkt: 228
Schmelzpunkt: –82.8 °C
Dichte: 0.91 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 114
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002675
CAS-Nummer: 149-57-5
EINECS: 205-743-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR