Ethyl-3-hydroxybutyrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ethyl 3-hydroxybutanoate, DL-Ethyl-3-hydroxybutyrate, Ethyl 3-hydroxybutyrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
E30603-25G
SIALE30603-25GEA
36.6
EUR
SIALE30603-25G
Ethyl-3-hydroxybutyrat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-3-hydroxybutyrat
Formel:
C₆H₁₂O₃ Molecular Weight: 132,16 g/mol |
MDL:
MFCD00004545 CAS-Nummer: 5405-41-4 EINECS: 226-456-2 |