Ethylisobutyrylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ethyl 4-methyl-3-oxopentanoate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
E33203-10G
SIALE33203-10GEA
52
EUR
SIALE33203-10G
Ethylisobutyrylacetat, Sigma-Aldrich®
Ethylisobutyrylacetat
Formel:
C₈H₁₄O₃ Molecular Weight: 158,2 g/mol |
MDL:
MFCD00009198 CAS-Nummer: 7152-15-0 EINECS: 230-491-9 UN: 3272 ADR: 3,III |