EGTA (Ethylenglycolbis(2-aminoethylether)-N,N,N',N'-tetraessigsäure), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Titriplex® VI, Kestranal® FE PA, Ethylenglycol-O,O'-bis(2-aminoethyl)-N,N,N',N'-tetraessigsäure, Idranal® VI, Ethylenbis(oxyethylennitrilo)tetraessigsäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ400

E4378-25G E4378-100G E4378-10G E4378-1KG E4378-250G E4378-500G
SIALE4378-25GEA 177 EUR
SIALE4378-25G SIALE4378-100G SIALE4378-10G SIALE4378-1KG SIALE4378-250G SIALE4378-500G
EGTA (Ethylenglycolbis(2-aminoethylether)-N,N,N',N'-tetraessigsäure), Sigma-Aldrich®
EGTA (Ethylenglycolbis(2-aminoethylether)-N,N,N',N'-tetraessigsäure)
Formel: C₁₄H₂₄N₂O₁₀
Molecular Weight: 380.35 g/mol
Schmelzpunkt: 240…244 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004291
CAS-Nummer: 67-42-5
EINECS: 200-651-2
Merck Index: 13,03560

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR