Ethylpicolinat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ethyl 2-pyridinecarboxylate, Ethyl 2-picolinate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
E45414-25G
SIALE45414-25GEA
79.3
EUR
SIALE45414-25G
Ethylpicolinat, Sigma-Aldrich®
Ethylpicolinat
Formel:
C₈H₉NO₂ Molecular Weight: 151,16 g/mol |
MDL:
MFCD00006292 CAS-Nummer: 2524-52-9 EINECS: 219-758-0 |