EDTA Tetranatriumsalz Dihydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

E5391-20KG E5391-250G
SIALE5391-20KGEA 4650 EUR
SIALE5391-20KG SIALE5391-250G
EDTA Tetranatriumsalz Dihydrat, Sigma-Aldrich®
EDTA Tetranatriumsalz Dihydrat
Formel: C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈·2H₂O
Schmelzpunkt: > 300 °C
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150026
CAS-Nummer: 10378-23-1
EINECS: 200-573-9
Merck Index: 13,03544

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR