EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Ethylendinitrilotetratetraessigsäure, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure, Kestranal® A, Edetinsäure, Idranal® II

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

E6758-100G E6758-500G
SIALE6758-100GEA 53.8 EUR
SIALE6758-100G SIALE6758-500G
EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure), Sigma-Aldrich®
EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure)
Formel: C₁₀H₁₆N₂O₈
Molecular Weight: 292.25 g/mol
Siedepunkt: 614
Schmelzpunkt: 220
Dichte: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003541
CAS-Nummer: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
REACH: 01-2119486399-18
Merck Index: 13,03546
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2ac89cc787258fff61bfc9612051bdc09d2233&vid=adf1cfd608e336342a4765f47271a739c6c17113&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR