EDTA Dinatriumsalz Dihydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

E7889-100ML
SIALE7889-100MLEA 107 EUR
SIALE7889-100ML
EDTA Dinatriumsalz Dihydrat, Sigma-Aldrich®
EDTA Dinatriumsalz Dihydrat
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Schmelzpunkt: 255 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150037
CAS-Nummer: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR