EPPS (HEPPS, 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinpropansulfonsäure), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ400
E9502-100G
E9502-10G
E9502-1KG
E9502-250G
E9502-25G
E9502-5KG
SIALE9502-100GEA
151
EUR
SIALE9502-100G
SIALE9502-10G
SIALE9502-1KG
SIALE9502-250G
SIALE9502-25G
SIALE9502-5KG
EPPS (HEPPS, 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinpropansulfonsäure), Sigma-Aldrich®
Formel:
C₉H₂₀N₂O₄S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006160 CAS-Nummer: 16052-06-5 EINECS: 240-198-8 |