5-Fluor-DL-tryptophan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

F0896-1G
SIALF0896-1GEA 443 EUR
SIALF0896-1G
5-Fluor-DL-tryptophan, Sigma-Aldrich®
5-Fluor-DL-tryptophan
Formel: C₁₁H₁₁FN₂O₂
Schmelzpunkt: 263…264 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005649
CAS-Nummer: 154-08-5
EINECS: 205-822-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR