5-Fluor-2-indolcarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
F109-250MG
SIALF109-250MGEA 61.2 EUR
SIALF109-250MG
5-Fluor-2-indolcarbonsäure, Sigma-Aldrich®
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₆FNO₂
Schmelzpunkt: 258…259 °C
MDL: MFCD00005612
CAS-Nummer: 399-76-8
EINECS: 206-919-5