1-Fluor-4-nitrobenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Fluornitrobenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
F11204-100G
F11204-500G
F11204-5G
SIALF11204-100GEA
58.9
EUR
SIALF11204-100G
SIALF11204-500G
SIALF11204-5G
1-Fluor-4-nitrobenzol, Sigma-Aldrich®
1-Fluor-4-nitrobenzol
Formel:
C₆H₄FNO₂ Molecular Weight: 141.1 g/mol Siedepunkt: 205 Schmelzpunkt: 21 Dichte: 1.326 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 83 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007282 CAS-Nummer: 350-46-9 EINECS: 206-502-8 UN: 2811 ADR: 6.1 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...