2-Fluor-5-nitrotoluol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

F12006-10G
SIALF12006-10GEA 20.4 EUR
SIALF12006-10G
2-Fluor-5-nitrotoluol, Sigma-Aldrich®
2-Fluor-5-nitrotoluol
Formel: C₇H₆FNO₂
Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 40 °C
MDL: MFCD00007284
CAS-Nummer: 455-88-9
EINECS: 207-251-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR