3-Fluorphenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

F13002-10G
SIALF13002-10GEA 69.6 EUR
SIALF13002-10G
3-Fluorphenol, Sigma-Aldrich®
3-Fluorphenol
Formel: C₆H₅FO
Siedepunkt: 178 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 13,7 °C
Dichte: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002254
CAS-Nummer: 372-20-3
EINECS: 206-748-6
UN: 2810
ADR: 6.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR