Riboflavin-5'-phosphat Natriumsalz Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
F1392-25MG
SIALF1392-25MGEA 80.4 EUR
SIALF1392-25MG
Riboflavin-5'-phosphat Natriumsalz Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Riboflavin-5'-phosphat Natriumsalz Dihydrat
Formel: C₁₇H₂₀N₄NaO₉P·2H₂O
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00150993
CAS-Nummer: 6184-17-4
EINECS: 204-988-6