9-Fluorencarbonsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 9H-Fluorene-9-carboxylic acid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

F1409-10G
SIALF1409-10GEA 71.9 EUR
SIALF1409-10G
9-Fluorencarbonsäure, Sigma-Aldrich®
9-Fluorencarbonsäure
Formel: C₁₄H₁₀O₂
Molecular Weight: 210,23 g/mol
Siedepunkt: 365 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 226…229 °C
Dichte: 1,333 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001136
CAS-Nummer: 1989-33-9
EINECS: 217-866-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR