Bis(4-fluorphenyl)sulfon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4,4'-Difluordiphenylsulfon, 4-Fluorphenylsulfon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
F15145-25G
SIALF15145-25GEA
141
EUR
SIALF15145-25G
Bis(4-fluorphenyl)sulfon, Sigma-Aldrich®
Bis(4-fluorphenyl)sulfon
Formel:
C₁₂H₈F₂O₂S Molecular Weight: 254,26 g/mol |
MDL:
MFCD00000350 CAS-Nummer: 383-29-9 EINECS: 206-847-4 |