4-Fluortoluol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-Fluoro-4-methylbenzene

MQ100

F15331-100G
SIALF15331-100GEA 45.7 EUR
SIALF15331-100G
4-Fluortoluol, Sigma-Aldrich®
4-Fluortoluol
Formel: C₇H₇F
Molecular Weight: 110.13 g/mol
Siedepunkt: 116
Schmelzpunkt: –57 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000358
CAS-Nummer: 352-32-9
EINECS: 206-520-6
UN: 2388
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04207

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR