Formaldehyd 37% w/w aqueous solution Stabilised

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Methanal, Formalin, Formol, Methylaldehyd

Stabilisierung: 10-15% MeOH
MQ100

F1635-500ML
SIALF1635-500MLEA 63.4 EUR
SIALF1635-500ML
Formaldehyd 37% w/w aqueous solution Stabilised
Formaldehyd
Formel: CH₂O
Molecular Weight: 30.03 g/mol
Siedepunkt: -19.3
Schmelzpunkt: -92
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003274
CAS-Nummer: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 2209
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04259

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR