Furfurylmercaptan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Furanmethanthiol, 2-Furylmethanthiol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

F20408-25G
SIALF20408-25GEA 48.5 EUR
SIALF20408-25G
Furfurylmercaptan, Sigma-Aldrich®
Furfurylmercaptan
Formel: C₅H₆OS
Molecular Weight: 114,17 g/mol
Siedepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,1339 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 51 °C
MDL: MFCD00003254
CAS-Nummer: 98-02-2
EINECS: 202-628-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR