3-(2-Furyl)acrylsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-(Furan-2-yl)acrylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
F20807-25G
SIALF20807-25GEA
61.8
EUR
SIALF20807-25G
3-(2-Furyl)acrylsäure, Sigma-Aldrich®
3-(2-Furyl)acrylsäure
Formel:
C₇H₆O₃ Molecular Weight: 138,12 g/mol |
MDL:
MFCD00003257 CAS-Nummer: 539-47-9 EINECS: 208-718-8 |