4-Fluoranilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

F3800-25G F3800-100G F3800-500G
SIALF3800-25GEA 22.7 EUR
SIALF3800-25G SIALF3800-100G SIALF3800-500G
4-Fluoranilin, Sigma-Aldrich®
4-Fluoranilin
Formel: C₆H₆FN
Siedepunkt: 187 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –1 °C
Dichte: 1,16 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007829
CAS-Nummer: 371-40-4
EINECS: 206-735-5
UN: 2941
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04196

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR