3-Fluorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

F5005-10G F5005-50G
SIALF5005-10GEA 43.2 EUR
SIALF5005-10G SIALF5005-50G
3-Fluorbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
3-Fluorbenzaldehyd
Formel: C₇H₅FO
Siedepunkt: 172…174 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,7156 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 56 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003348
CAS-Nummer: 456-48-4
EINECS: 207-266-9
UN: 1989
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR