3-Fluor-DL-phenylalanin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Amino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid, H-DL-Phe(3-F)-OH
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
F5126-5G
SIALF5126-5GEA
279
EUR
SIALF5126-5G
3-Fluor-DL-phenylalanin, Sigma-Aldrich®
3-Fluor-DL-phenylalanin
Formel:
C₉H₁₀FNO₂ Molecular Weight: 183,2 g/mol |
MDL:
MFCD00004273 CAS-Nummer: 2629-54-1 EINECS: 220-104-1 UN: 2811 ADR: 6.1,II |