5-Fluortryptamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-(5-Fluoro-1H-indol-3-yl)ethanamine hydrochloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
F7001-250MG
SIALF7001-250MGEA
301
EUR
SIALF7001-250MG
5-Fluortryptamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
5-Fluortryptamin Hydrochlorid
Formel:
C₁₀H₁₂ClFN₂ Molecular Weight: 214.67 g/mol |
MDL:
MFCD00051081 CAS-Nummer: 2711-58-2 EINECS: 220-307-5 |