4-Fluorbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (4-Fluorophenyl)methanol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

F7407-5G
SIALF7407-5GEA 36 EUR
SIALF7407-5G
4-Fluorbenzylalkohol, Sigma-Aldrich®
4-Fluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₇FO
Molecular Weight: 126,13 g/mol
Siedepunkt: 209 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 22…23 °C
Dichte: 1,15 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004651
CAS-Nummer: 459-56-3
EINECS: 207-292-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR