α-Chlor-2-fluortoluol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 1-(Chlormethyl)-2-fluorbenzol, 2-Fluorbenzylchlorid, α-Chlor-o-fluortoluol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

F7601-25G
SIALF7601-25GEA 55.1 EUR
SIALF7601-25G
α-Chlor-2-fluortoluol, Sigma-Aldrich®
α-Chlor-2-fluortoluol
Formel: C₇H₆ClF
Molecular Weight: 144,58 g/mol
Siedepunkt: 86 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000892
CAS-Nummer: 345-35-7
EINECS: 206-460-0
UN: 2920
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR