5-Fluor-5'-deoxyuridin (Doxifluridin), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
F8791-100MG
F8791-250MG
F8791-25MG
SIALF8791-100MGEA
229
EUR
SIALF8791-100MG
SIALF8791-250MG
SIALF8791-25MG
5-Fluor-5'-deoxyuridin (Doxifluridin), Sigma-Aldrich®
5-Fluor-5'-deoxyuridin (Doxifluridin)
Formel:
C₉H₁₁FN₂O₅ |
MDL:
MFCD00866530 CAS-Nummer: 3094-09-5 EINECS: 221-440-1 |