Glyoxylsäure Monohydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Formylformic acid monohydrate, Oxoacetic acid monohydrate, 2-Oxoethanoic acid monohydrate

MQ200

G10601-25G G10601-100G G10601-10G
SIALG10601-25GEA 50.8 EUR
SIALG10601-25G SIALG10601-100G SIALG10601-10G
Glyoxylsäure Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Glyoxylsäure Monohydrat
Formel: C₂H₂O₃·1H₂O
Molecular Weight: 92.05 g/mol
MDL: MFCD00149497
CAS-Nummer: 563-96-2
EINECS: 206-058-5
UN: 3261
ADR: 8 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR