3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Gallacetophenone 3',4'-dimethyl ether
G1411-1G
SIALG1411-1GEA
52.4
EUR
SIALG1411-1G
3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
3',4'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenon
Formel:
C₁₀H₁₂O₄ |
MDL:
MFCD00016684 CAS-Nummer: 5396-18-9 |