1,4-Dioxan-2,5-dion, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Glycolide, 1,4-Dioxane-2,5-dione
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
G1796-25G
SIALG1796-25GEA
175
EUR
SIALG1796-25G
1,4-Dioxan-2,5-dion, Sigma-Aldrich®
1,4-Dioxan-2,5-dion
Formel:
C₄H₄O₄ Molecular Weight: 116,07 g/mol |
MDL:
MFCD00081108 CAS-Nummer: 502-97-6 EINECS: 207-954-9 |