Glutarsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Pentandisäureanhydrid, 1,5-Pentandisäureanhydrid, Oxacyclohexan-2,6-dion, Dihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dion

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

G3806-100G G3806-500G G3806-5G
SIALG3806-100GEA 66.5 EUR
SIALG3806-100G SIALG3806-500G SIALG3806-5G
Glutarsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Glutarsäureanhydrid
Formel: C₅H₆O₃
Molecular Weight: 114.1 g/mol
Siedepunkt: 287
Schmelzpunkt: 52…55 °C
Dichte: 1.411 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 174
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006679
CAS-Nummer: 108-55-4
EINECS: 203-593-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR