D-Glucono-1,5-lacton, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Dextronsäure-1,5-lacton, D-Gluconsäure-1,5-lacton, D-Glucono-δ-lacton, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexansäure-δ-lacton, GDL, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexansäure-1,5-lacton, Dextronsäure-δ-lacton, Dextronsäurelacton, D-Gluconsäure-δ-lacton, D-Gluconsäurelacton

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

G4750-100G G4750-1KG G4750-500G
SIALG4750-100GEA 51.7 EUR
SIALG4750-100G SIALG4750-1KG SIALG4750-500G
D-Glucono-1,5-lacton, Sigma-Aldrich®
D-Glucono-1,5-lacton
Formel: C₆H₁₀O₆
Molecular Weight: 178.14 g/mol
Siedepunkt: 385
Schmelzpunkt: 153
Dichte: 1.61 g/cm³ (–5 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006647
CAS-Nummer: 90-80-2
EINECS: 202-016-5
Merck Index: 13,04470

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR