di-Natrium-β-glycerophosphat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
ortho-Phosphorsäure(2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl)ester Dinatriumsalz Hydrat
G5422-500G
SIALG5422-500GEA
594
EUR
SIALG5422-500G
di-Natrium-β-glycerophosphat Hydrat, Sigma-Aldrich®
di-Natrium-β-glycerophosphat Hydrat
Formel:
C₃H₇Na₂O₆P·H₂O Molecular Weight: 234,05 g/mol |
MDL:
MFCD00149082 CAS-Nummer: 154804-51-0 EINECS: 212-464-3 |