Gibberellinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
GA3, Gibberellin A3, (3S,3aS,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-Dihydroxy-3-methyl-12-methylen-2-oxo-4a,6-ethano-3,8b-prop-1-enoperhydroindeno[1,2-b]furan-4-carbonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
G7645-500MG
G7645-10G
G7645-1G
G7645-5G
SIALG7645-500MGEA
77.2
EUR
SIALG7645-500MG
SIALG7645-10G
SIALG7645-1G
SIALG7645-5G
Gibberellinsäure, Sigma-Aldrich®
Gibberellic acid
Formel:
C₁₉H₂₂O₆ Schmelzpunkt: 234 °C Dichte: 1,386 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00079329 CAS-Nummer: 77-06-5 EINECS: 201-001-0 Merck Index: 13,04430 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...