Gibberellinsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: GA3, Gibberellin A3, (3S,3aS,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-Dihydroxy-3-methyl-12-methylen-2-oxo-4a,6-ethano-3,8b-prop-1-enoperhydroindeno[1,2-b]furan-4-carbonsäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

G7645-500MG G7645-10G G7645-1G G7645-5G
SIALG7645-500MGEA 77.2 EUR
SIALG7645-500MG SIALG7645-10G SIALG7645-1G SIALG7645-5G
Gibberellinsäure, Sigma-Aldrich®
Gibberellic acid
Formel: C₁₉H₂₂O₆
Schmelzpunkt: 234 °C
Dichte: 1,386 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00079329
CAS-Nummer: 77-06-5
EINECS: 201-001-0
Merck Index: 13,04430

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR