D(+)-Glucose, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Dextrose, Traubenzucker
MQ300
G8270-1KG
G8270-100G
G8270-10KG
G8270-25KG
G8270-5KG
SIALG8270-1KGEA
67.9
EUR
SIALG8270-1KG
SIALG8270-100G
SIALG8270-10KG
SIALG8270-25KG
SIALG8270-5KG
D(+)-Glucose, Sigma-Aldrich®
D(+)-Glucose
Formel:
C₆H₁₂O₆ Molecular Weight: 180.16 g/mol Schmelzpunkt: 146 Dichte: 1.54 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00148912 CAS-Nummer: 50-99-7 EINECS: 200-075-1 Merck Index: 14,04459 |