Hydroxylapatit Type I, Suspension, gepuffert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
H0252-25G
SIALH0252-25GEA
182
EUR
SIALH0252-25G
Hydroxylapatit Type I, Suspension, gepuffert, Sigma-Aldrich®
Hydroxylapatit
Formel:
Ca₅HO₁₃P₃ |
MDL:
MFCD00010904 CAS-Nummer: 1306-06-5 EINECS: 215-145-7 |