(±)-1-Hexen-3-ol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (±)-Hex-1-en-3-ol, (±)-3-Hydroxy-1-hexen

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

H12854-10G
SIALH12854-10GEA 57.7 EUR
SIALH12854-10G
(±)-1-Hexen-3-ol, Sigma-Aldrich®
(±)-1-Hexen-3-ol
Formel: C₆H₁₂O
Molecular Weight: 100,16 g/mol
Siedepunkt: 134…135 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –72 °C
Dichte: 0,884 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004581
CAS-Nummer: 4798-44-1
EINECS: 225-355-0
UN: 1987
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR