2,2,3,3,4,4,4-Heptafluor-1-butanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

H1604-25G H1604-5G
SIALH1604-25GEA 124 EUR
SIALH1604-25G SIALH1604-5G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluor-1-butanol, Sigma-Aldrich®
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluor-1-butanol
Formel: C₄H₃F₇O
Siedepunkt: 96 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004674
CAS-Nummer: 375-01-9
EINECS: 206-782-1
UN: 1987
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR