3-Hydroxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

H19808-100G H19808-500G H19808-5G
SIALH19808-100GEA 58.4 EUR
SIALH19808-100G SIALH19808-500G SIALH19808-5G
3-Hydroxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxybenzaldehyd
Formel: C₇H₆O₂
Molecular Weight: 122.12 g/mol
Siedepunkt: 241
Schmelzpunkt: 99…102 °C
Dichte: 1.1299 g/cm³ (114 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003368
CAS-Nummer: 100-83-4
EINECS: 202-892-9

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR