1-Heneicosanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Heneicosanol, Heneicosyl alcohol, 1-Heneicosanol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

H2518-1G
SIALH2518-1GEA 816 EUR
SIALH2518-1G
1-Heneicosanol, Sigma-Aldrich®
1-Heneicosanol
Formel: H₃C(CH₂)₁₉CH₂OH
Molecular Weight: 312.58 g/mol
Siedepunkt: 170
Schmelzpunkt: 68…69 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00062834
CAS-Nummer: 15594-90-8
EINECS: 239-673-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR