1-Heptansulfonsäure Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Natriumheptylsulfonat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
H2766-25G
H2766-100G
H2766-5G
SIALH2766-25GEA
260
EUR
SIALH2766-25G
SIALH2766-100G
SIALH2766-5G
1-Heptansulfonsäure Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
1-Heptansulfonsäure Natriumsalz
Formel:
H₃C(CH₂)₅CH₂SO₃Na Molecular Weight: 202.25 g/mol Schmelzpunkt: 300 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007543 CAS-Nummer: 22767-50-6 EINECS: 245-210-5 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...