1-Heptansulfonsäure Natriumsalz, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

H2766-25G H2766-100G H2766-5G
SIALH2766-25GEA 268 EUR
SIALH2766-25G SIALH2766-100G SIALH2766-5G
1-Heptansulfonsäure Natriumsalz, Sigma-Aldrich®
1-Heptansulfonsäure Natriumsalz
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₂SO₃Na
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007543
CAS-Nummer: 22767-50-6
EINECS: 245-210-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95c09a5691140bab7446d88919f01593e8f0b9b2&vid=7c237cde5db01d0567ff19964ca3287434747480&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR