Heptyl-β-D-thioglucopyranosid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Heptyl thioglucoside, Heptyl-β-D-1-thioglucopyranoside, n-Heptyl β-D-thioglucopyranoside
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
H3264-1G
SIALH3264-1GEA
332
EUR
SIALH3264-1G
Heptyl-β-D-thioglucopyranosid, Sigma-Aldrich®
Heptyl-β-D-thioglucopyranosid
Formel:
C₁₃H₂₆O₅S Molecular Weight: 294,41 g/mol |
MDL:
MFCD00043236 CAS-Nummer: 85618-20-8 |