5-Isochinolinol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Hydroxyisoquinoline
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
H33207-5G
SIALH33207-5GEA
118
EUR
SIALH33207-5G
5-Isochinolinol, Sigma-Aldrich®
5-Isochinolinol
Formel:
C₉H₇NO Molecular Weight: 145.16 g/mol |
MDL:
MFCD00006906 CAS-Nummer: 2439-04-5 EINECS: 219-456-9 |