4-Hydroxy-3-methoxybenzylamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
H36605-1G
SIALH36605-1GEA
37.1
EUR
SIALH36605-1G
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamin Hydrochlorid
Formel:
C₈H₁₂ClNO₂ |
MDL:
MFCD00012864 CAS-Nummer: 7149-10-2 EINECS: 230-468-3 |