HEPES (2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]ethansulfonsäure), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ400

H4034-100G H4034-1KG H4034-25G H4034-25KG H4034-500G
SIALH4034-100GEA 184 EUR
SIALH4034-100G SIALH4034-1KG SIALH4034-25G SIALH4034-25KG SIALH4034-500G
HEPES (2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]ethansulfonsäure), Sigma-Aldrich®
HEPES (2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]ethansulfonsäure)
Formel: C₈H₁₈N₂O₄S
Schmelzpunkt: 210…215 °C
Dichte: 1,448 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006158
CAS-Nummer: 7365-45-9
EINECS: 230-907-9
Merck Index: 13,04672
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4cdc09c866676149941b93b2cac8d453175059a2&vid=0b09e5b84ea34a806443c3071fad63e15e4e3433&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR