N-(2-Hydroxyethyl)iminodiessigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,2'-((2-Hydroxyethyl)azanediyl)diacetic acid
H4271-50G
SIALH4271-50GEA
483
EUR
SIALH4271-50G
N-(2-Hydroxyethyl)iminodiessigsäure, Sigma-Aldrich®
N-(2-Hydroxyethyl)iminodiessigsäure
Formel:
C₆H₁₁NO₅ Molecular Weight: 177,155 g/mol |
MDL:
MFCD00004293 CAS-Nummer: 93-62-9 EINECS: 202-263-9 |